Merck
AMBH97F06F33
Ambeed, Inc.
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane oxalate(2:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
344.41
MDL番号:
Iupac Name
1-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Inchi Code
1S/2C7H13NO.C2H2O4/c2*1-4-8-5-2-7(1)3-6-9-7;3-1(4)2(5)6/h2*8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
NNCUIWZLZLNKEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1523617-84-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)