Merck
AMBH97F06EE9
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydrospiro[indene-1,4'-piperidine] hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.75
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dihydrospiro[indene-1,4'-piperidine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N.ClH/c1-2-4-12-11(3-1)5-6-13(12)7-9-14-10-8-13;/h1-4,14H,5-10H2;1H
InChI Key
ALQOOMOOZAZVBQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/96651-85-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)