Merck
AMBH97F06CFB
Ambeed, Inc.
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.12
MDL番号:
Iupac Name
3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F3N2O3/c9-8(10,11)16-7-2-1-5(4-12)3-6(7)13(14)15/h1-3H
InChI Key
WFAHTXKLIWKTAQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214360-38-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1214360-38-9.html