Merck
AMBH97F06CD3
Ambeed, Inc.
(4-Ethoxy-2,5-dimethylphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.04
MDL番号:
Iupac Name
4-ethoxy-2,5-dimethylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BO3/c1-4-14-10-6-7(2)9(11(12)13)5-8(10)3/h5-6,12-13H,4H2,1-3H3
InChI Key
LCSUJJZAQIIJTR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217500-56-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)