Merck
AMBH97F06B34
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.18
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H10F2N2O2/c1-3-14-8(13)5-4-11-12(2)6(5)7(9)10/h4,7H,3H2,1-2H3
InChI Key
AYCXDJXKBPZTTR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/851725-98-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/851725-98-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)