Merck
AMBH97F069EE
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-butoxy-2,3-difluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.1
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-4-butoxy-2,3-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C10H11BrF2O/c1-2-3-6-14-8-5-4-7(11)9(12)10(8)13/h4-5H,2-3,6H2,1H3
InChI Key
VZOZRBSBWHDDHS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/247176-22-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)