Merck
AMBH97F06948
Ambeed, Inc.
2-Bromoethanesulfonyl Chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.48
MDL番号:
Iupac Name
2-bromoethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C2H4BrClO2S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2
InChI Key
FPJOBRDFPQKHLI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54429-56-0.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)