Merck
AMBH97F06872
Ambeed, Inc.
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-8-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.14
MDL番号:
Iupac Name
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-8-amine
Inchi Code
1S/C6H6N4/c7-5-2-1-3-10-6(5)8-4-9-10/h1-4H,7H2
InChI Key
LJPJXPHHXBKTKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31052-95-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)