Merck
AMBH97F0685D
Ambeed, Inc.
1-(Pyridin-3-ylmethyl)piperidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.28
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-pyridinylmethyl)-4-piperidinylamine
Inchi Code
1S/C11H17N3/c12-11-3-6-14(7-4-11)9-10-2-1-5-13-8-10/h1-2,5,8,11H,3-4,6-7,9,12H2
InChI Key
MSXJQLZTWITCEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/160357-88-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)