Merck
AMBH97F06775
Ambeed, Inc.
1-(4-Methoxyphenyl)cyclohexanecarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.3
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)cyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C14H17NO/c1-16-13-7-5-12(6-8-13)14(11-15)9-3-2-4-10-14/h5-8H,2-4,9-10H2,1H3
InChI Key
YQXUSXSQFVWPRQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36263-51-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)