Merck
AMBH97F06702
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.97
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H10BrN.BrH/c1-8-4-2-6(7)3-5-8;/h2H,3-5H2,1H3;1H
InChI Key
SWUKRCXLXXYOET-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1624261-20-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)