Merck
AMBH97F066EB
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.92
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-6-iodo-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrIN/c1-4-5(7)2-3-6(8)9-4/h2-3H,1H3
InChI Key
NCGLRIMMNYDKIO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1008361-77-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1008361-77-0.html