Merck
AMBH97F066DB
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-(piperidin-3-yl)azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.35
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-piperidinyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-8-11(9-15)10-5-4-6-14-7-10/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
CGALLHHGALTGRV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1251006-73-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)