Merck
AMBH97F06133
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-chloronaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.51
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-1-chloronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6BrCl/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6H
InChI Key
ORPYLLUOBDZSEX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/692728-68-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/692728-68-0.html