Merck
AMBH97F0612C
Ambeed, Inc.
3,3-Difluoropyrrolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
121.09
MDL番号:
Iupac Name
3,3-difluoro-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C4H5F2NO/c5-4(6)1-2-7-3(4)8/h1-2H2,(H,7,8)
InChI Key
BDHHIGBFEDVNDX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162970-49-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)