Merck
AMBH97F0611D
Ambeed, Inc.
Ethyl 7-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
314.57
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 7-bromo-4-chloro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H9BrClNO2/c1-2-17-12(16)9-6-15-10-5-7(13)3-4-8(10)11(9)14/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
NYXULZOUQJAFCL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/206257-41-2.html
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)