Merck
AMBH97F0610E
Ambeed, Inc.
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.12
MDL番号:
Iupac Name
3-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-2-1-4(11)3-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
InChI Key
ZDZNJYXHGWSWTN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/393-80-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)