Merck
AMBH97F060BB
Ambeed, Inc.
2-Azaspiro[4.4]nonan-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.2
MDL番号:
Iupac Name
2-azaspiro[4.4]nonan-3-one
Inchi Code
1S/C8H13NO/c10-7-5-8(6-9-7)3-1-2-4-8/h1-6H2,(H,9,10)
InChI Key
JONWDDCKNVVMBS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75751-72-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)