Merck
AMBH97F05F98
Ambeed, Inc.
6-Fluoropicolinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.12
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoro-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H5FN2O/c7-5-3-1-2-4(9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
InChI Key
IKRHXEUDAFUUKD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/369-03-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/369-03-9.html