Merck
AMBH97F05D99
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-3-chloro-5-fluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.6
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-3-chloro-5-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO2/c1-13-8(12)5-2-4(10)3-6(9)7(5)11/h2-3H,11H2,1H3
InChI Key
SAQZTAVYMGQRAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1184351-57-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1184351-57-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)