Merck
AMBH97F05D75
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.99
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H2BrF3O/c8-4-1-5(9)7(11)6(10)3(4)2-12/h1-2H
InChI Key
BXXUAIPEOHAIKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/372519-10-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)