Merck
AMBH97F05BC2
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-(methylthio)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-4-(methylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8FNS/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
ZINVZVDSYNURHM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76180-33-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)