Merck
AMBH97F05BBE
Ambeed, Inc.
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-3-9-6(7)4-5(2)8-9/h4H,3,7H2,1-2H3
InChI Key
TZLVUWBGUNVFES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3524-33-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3524-33-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)