Merck
AMBH97F05B74
Ambeed, Inc.
Dimethyl quinoline-2,3-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.23
MDL番号:
Iupac Name
dimethyl 2,3-quinolinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H11NO4/c1-17-12(15)9-7-8-5-3-4-6-10(8)14-11(9)13(16)18-2/h3-7H,1-2H3
InChI Key
LJLAVRGABNTTSN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17507-03-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)