Merck
AMBH97F05B42
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-3-methylazetidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.61
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxy-3-methylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-5(7-2)3-6-4-5;/h6H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI Key
LJJSYRRWFXODEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/905843-93-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/905843-93-8.html