Merck
AMBH97F05B22
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.2
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H10F3NO4/c1-2-19-10(16)5-7-3-4-8(11(12,13)14)6-9(7)15(17)18/h3-4,6H,2,5H2,1H3
InChI Key
IQVIOXIAPVVIGR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1357626-53-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1357626-53-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)