Merck
AMBH97F05AD5
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.25
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-3-11-8(10)6-4-5(2)12-7(6)9/h4H,3,9H2,1-2H3
InChI Key
AYBUNZGJQVYGTM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4815-32-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)