Merck
AMBH97F05AB6
Ambeed, Inc.
tert-Butyl(3-iodopropoxy)dimethylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.26
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl(dimethyl)silyl 3-iodopropyl ether
Inchi Code
1S/C9H21IOSi/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h6-8H2,1-5H3
InChI Key
KTJOZDBANQOLHP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78878-05-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)