Merck
AMBH97F05A27
Ambeed, Inc.
O-Benzyl S-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbonothioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.34
MDL番号:
Iupac Name
O-benzyl S-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl) thiocarbonate
Inchi Code
1S/C14H14N2O2S/c1-10-8-11(2)16-13(15-10)19-14(17)18-9-12-6-4-3-5-7-12/h3-8H,9H2,1-2H3
InChI Key
DGAUFTRWMCEXLW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42116-21-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)