Merck
AMBH97F0519F
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-chloroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.5
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-4-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrClN/c10-7-3-1-2-6-4-12-5-8(11)9(6)7/h1-5H
InChI Key
VWZRTGVSAHMYCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1822679-63-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1822679-63-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)