Merck
AMBH97F04F07
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.96
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BF3O3/c1-15-7-3-2-5(8(10,11)12)4-6(7)9(13)14/h2-4,13-14H,1H3
InChI Key
PXDQUMRSSQYJSX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/240139-82-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)