Merck
AMBH97F04BE5
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-chlorobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.46
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrClN/c8-7-5(4-10)2-1-3-6(7)9/h1-3H
InChI Key
DVMBZTNBWVDWBX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1031929-33-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)