Merck
AMBH97F04BA6
Ambeed, Inc.
1,4-Di(1H-pyrazol-4-yl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.24
MDL番号:
Iupac Name
1,4-di(1H-pyrazol-4-yl)benzene
Inchi Code
1S/C12H10N4/c1-2-10(12-7-15-16-8-12)4-3-9(1)11-5-13-14-6-11/h1-8H,(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
RUGLQPNWHSDVER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1036248-62-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1036248-62-0.html