Merck
AMBH97F04B61
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.12
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C7H5F4NO/c8-4-1-2-6(5(12)3-4)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI Key
AUJAYNLPYRARLU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/123572-63-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)