Merck
AMBH97F04ADD
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-iodo-N-methylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.05
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-4-iodo-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H7FINO/c1-11-8(12)6-3-2-5(10)4-7(6)9/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
QAEJBAGSKXLRKI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1351185-56-2.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1351185-56-2.html