Merck
AMBH97F045E0
Ambeed, Inc.
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.2
MDL番号:
Iupac Name
bicyclo[1.1.1]pentane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c6-9(7,8)5-1-4(2-5)3-5/h4H,1-3H2,(H2,6,7,8)
InChI Key
VSGFXWVXQMJJKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2413074-53-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)