Merck
AMBH97F0457B
Ambeed, Inc.
4-Methylpiperidin-4-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.64
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-4-piperidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-6(8)2-4-7-5-3-6;/h7-8H,2-5H2,1H3;1H
InChI Key
AYXAEOAVYSHGSB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/586375-35-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/586375-35-1.html