Merck
AMBH97F044E2
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.01
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H4BrF4N/c8-5-2-3(13)1-4(6(5)9)7(10,11)12/h1-2H,13H2
InChI Key
FNWBXSBUORVUQH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1233026-11-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1233026-11-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)