Merck
AMBH97F044CC
Ambeed, Inc.
Toluene-4-sulfonic acid 2-(2-benzyloxycarbonylamino-ethoxy)-ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
393.46
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)ethoxy)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C19H23NO6S/c1-16-7-9-18(10-8-16)27(22,23)26-14-13-24-12-11-20-19(21)25-15-17-5-3-2-4-6-17/h2-10H,11-15H2,1H3,(H,20,21)
InChI Key
BDNVZFIGDYNZFH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/144208-62-8.html
Synonym
Toluene-4-sulfonic acid 2-(2-benzyloxycarbonylamino-ethoxy)-ethyl ester
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)