Merck
AMBH97F04492
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-fluoroisonicotinaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-3-fluoroisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3BrFNO/c7-6-5(8)4(3-10)1-2-9-6/h1-3H
InChI Key
WXWCXVNMFZTDCP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227572-94-2.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)