Merck
AMBH97F04293
Ambeed, Inc.
5-(4-(Diphenylamino)phenyl)thiophene-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
355.46
MDL番号:
Iupac Name
5-(4-(diphenylamino)phenyl)thiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C23H17NOS/c25-17-22-15-16-23(26-22)18-11-13-21(14-12-18)24(19-7-3-1-4-8-19)20-9-5-2-6-10-20/h1-17H
InChI Key
DLTDKNZISWUVBJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/291279-14-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/291279-14-6.html