Merck
AMBH97F041AA
Ambeed, Inc.
4,4'-(2,5-Dimethoxy-1,4-phenylene)dipyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.34
MDL番号:
Iupac Name
4-[2,5-dimethoxy-4-(4-pyridinyl)phenyl]pyridine
Inchi Code
1S/C18H16N2O2/c1-21-17-11-16(14-5-9-20-10-6-14)18(22-2)12-15(17)13-3-7-19-8-4-13/h3-12H,1-2H3
InChI Key
QFLTVIGJZBWUMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1415393-43-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1415393-43-9.html