Merck
AMBH97F04149
Ambeed, Inc.
Palladium(II) benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
348.65
MDL番号:
Iupac Name
palladium(2+) dibenzoate
Inchi Code
1S/2C7H6O2.Pd/c2*8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h2*1-5H,(H,8,9);/q;;+2/p-2
InChI Key
BCDNHPPMQMZYJQ-UHFFFAOYSA-L
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3375-32-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3375-32-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)