Merck
AMBH97F03FF6
Ambeed, Inc.
But-3-ene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.19
MDL番号:
Iupac Name
3-butene-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C4H9NO2S/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2H,1,3-4H2,(H2,5,6,7)
InChI Key
GZZNAQVOJRWEMH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/291514-02-8.html
Synonym
But-3-ene-1-sulfonamide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/291514-02-8.html