Merck
AMBH97F03FA3
Ambeed, Inc.
6-Chloro-7-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.6
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-7-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClFNO2/c10-5-2-1-4-3-6(9(13)14)12-8(4)7(5)11/h1-3,12H,(H,13,14)
InChI Key
HRXULQOUYMZDIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/259860-07-6.html
Synonym
6-Chloro-7-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)