Merck
AMBH97F03F8D
Ambeed, Inc.
5-Amino-2-methylbenzene-1-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.21
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-2-methylbenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H8FNO2S/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)12(8,10)11/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
HHNBKGKQPAGUFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/445-06-7.html
ピクトグラム
Exclamation markCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)