Merck
AMBH97F03F86
Ambeed, Inc.
2-Benzyl-5-bromoisoindoline-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
316.15
MDL番号:
Iupac Name
2-benzyl-5-bromo-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C15H10BrNO2/c16-11-6-7-12-13(8-11)15(19)17(14(12)18)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
InChI Key
ONOGZPQVJLPGMR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82104-06-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/82104-06-1.html