Merck
AMBH97F03F80
Ambeed, Inc.
2-Acetylthiazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.18
MDL番号:
Iupac Name
2-acetyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5NO3S/c1-3(8)5-7-2-4(11-5)6(9)10/h2H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
LIFGFPYQXSGAQL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1095824-76-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)