Merck
AMBH97F03F7F
Ambeed, Inc.
Methyl 3-iodo-1-methyl-1H-indazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
316.1
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-iodo-1-methyl-1H-indazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9IN2O2/c1-13-8-4-3-6(10(14)15-2)5-7(8)9(11)12-13/h3-5H,1-2H3
InChI Key
LVSOFRKXDZQFIR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1234616-44-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1234616-44-4.html