Merck
AMBH97F03F15
Ambeed, Inc.
1,1-Difluoropropan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
96.08
MDL番号:
Iupac Name
1,1-difluoro-2-propanol
Inchi Code
1S/C3H6F2O/c1-2(6)3(4)5/h2-3,6H,1H3
InChI Key
AKVKBTWZKYWPNV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/431-04-9.html
Synonym
1,1-Difluoropropan-2-ol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)